Learn More
Digoxigenin, MedChemExpress
Código de producto. 16468648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468648 10 mg 10 miligramos
16434527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1025
MedChemExpress Digoxigenin (DIG) is a steroid. DIG is used for situ hybridization as a labeling molecule probe due to long shelf life and fast detection and high sensitivity of DIG-labeled riboprobes.
Digoxigenin (DIG) is a steroid. DIG is used for situ hybridization as a labeling molecule probe due to long shelf life and fast detection and high sensitivity of DIG-labeled riboprobes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxigenin
Forma física Solid
CAS 1672-46-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H34O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Lanadigenin
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (320.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OCC([C@H]2CC[C@]3(O)[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])C[C@@H](O)[C@]23C)=C1
Peso molecular (g/mol) 390.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.51
Porcentaje de pureza 98.0%