Learn More
Digoxigenina Bisdigitoxosósida, TRC
Código de producto. 30011604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011604 10 mg 10 miligramos
30008483 1 mg 1 miligramo
18040450 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5297-05-2
Fórmula molecular C35 H54 O11
Peso molecular (g/mol) 650.8
Sinónimo Card-20(22)-enolide, 3-[[2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12,14-dihydroxy-, (3β,5β,12β)-, 5β-Card-20(22)-enolide, 3β,12β,14-trihydroxy-, didigitoxoside (7CI), 5β-Card-20(22)-enolide, 3β-[[2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12β,14-dihydroxy- (8CI), Digoxigenin, didigitoxoside (6CI), (3β,5β,12β)-3-[[2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, Bisdigoxigenin, Digoxigenin bisdigitoxide, Digoxigenin bisdigitoxoside, 3β-[(2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12β,14-dihydroxy-5β-card-20(22)-enolide
Nombre IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2H-furano-5-una
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@H](CC[C@]56O)C7=CC(=O)OC7)C3)O[C@@H]2C
Specifications
Nombre del producto químico o material Digoxigenin Bisdigitoxoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H54O11/c1-17-31(40)25(36)14-30(43-17)46-32-18(2)44-29(15-26(32)37)45-21-7-9-33(3)20(12-21)5-6-23-24(33)13-27(38)34(4)22(8-10-35(23,34)41)19-11-28(39)42-16-19/h11,17-18,20-27,29-32,36-38,40-41H,5-10,12-16H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26+,27-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.3666
Porcentaje de pureza >95%