Learn More
Diglyme-d14, TRC
Product Code. 30377071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30377071 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30377071 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44630310MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diglyme-d14
CAS 38086-00-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 2H14 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Bis(2-methoxyethyl)ether D14, Diglyme-d14
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trideuteriometoxi)etoxi]-2-(trideuteriometoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 148.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1822
Porcentaje de pureza >95