Learn More
Diglyme-d14, TRC
Código de producto. 30376499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30376499 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446303100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglyme-d14
CAS 38086-00-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 2H14 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bis(2-methoxyethyl)ether D14, Diglyme-d14
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trideuteriometoxi)etoxi]-2-(trideuteriometoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 148.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1822
Porcentaje de pureza >95