Learn More
Digliciletilendiamina, sal de diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diglycylethylenediamine, Dihydrochloride Salt |
| CAS | 355115-87-6 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N4 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N4O2.2ClH/c6-3-4(10)8-1-2-9-5(7)11;;/h1-3,6H2,(H,8,10)(H3,7,9,11);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCC(=O)NCCNC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-[2-(carbamoilamino)etil]acetamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0494 |