Learn More
Anhídrido diglicólico, TRC
Código de producto. 30376811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30376811 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30376811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446338500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic anhydride
CAS 4480-83-5
Fórmula molecular C4 H4 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Oxaglutaric anhydride, Diglycolic acid anhydride, Oxydiacetic anhydride, p-Dioxane-2,6-dione, 1,4-Dioxane-2,6-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
SMILES O=C1COCC(=O)O1
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 116.072
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.011