Learn More
Anhídrido diglicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diglycolic anhydride |
| CAS | 4480-83-5 |
| Fórmula molecular | C4 H4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Oxaglutaric anhydride, Diglycolic acid anhydride, Oxydiacetic anhydride, p-Dioxane-2,6-dione, 1,4-Dioxane-2,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2 |
| SMILES | O=C1COCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.072 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.011 |