Learn More
Anhídrido diglicólico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10060820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10685912 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4480-83-5
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00006677
Clave InChI PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,6-diona
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic anhydride
Nombre de nota 0.97
Punto de fusión 90°C to 95°C
Color Crema a blanco
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 19, 153
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Polvo cristalino, cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diglycolic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.