Learn More
Anhídrido diglicólico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425967 50 g 50 g
11415967 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24498.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido diglicólico se utiliza en la preparación de ácido N,N-dietildiglicólico al reaccionar con dietilamina. Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4480-83-5
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.072
Número MDL MFCD00006677
Clave InChI PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,6-diona
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic anhydride
Punto de fusión 91°C to 94°C
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Cantidad 50 g
Beilstein 112527
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 0.97