Learn More
Anhídrido diglicólico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415967 10 g 10 g
11425967 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24498.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido diglicólico se utiliza en la preparación de ácido N,N-dietildiglicólico al reaccionar con dietilamina. Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4480-83-5
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.072
Número MDL MFCD00006677
Clave InChI PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,6-diona
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diglycolic anhydride
Punto de fusión 91°C to 94°C
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Cantidad 10 g
Beilstein 112527
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 0.97
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diglycolic anhydride
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane-2,6-dione
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.