Learn More
Ácido diglicólico, TRC
Código de producto. 30374585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30374585 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30374585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4463305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic Acid
CAS 110-99-6
Fórmula molecular C4H6O5
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-Oxybis-Acetic Acid, Oxydi-acetic Acid, Diglycolic Acid, 2,2'-Oxydiacetic Acid, 3-Oxapentane-1,5-dioic Acid, 3-Oxapentanedioic Acid, Bis(carboxymethyl) Ether, NSC 8651, Oxodiacetic Acid, Oxybisacetic Acid, Oxydiacetic Acid, Oxydiethanolic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)COCC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 134.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0215