Learn More
Ácido diglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10544101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10544101 500g Frasco de plástico 500 g
10295870 100 g Frasco de plástico 100 GR
10096003 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10544101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162265000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-99-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.09
Número MDL MFCD00004309
Clave InChI QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetoxi)acético
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 141,0 °C a 145,0 °C
Color Blanco a beige
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal O(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 234
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diglycolic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.