Learn More
Ácido diglicólico-2,2,2',2'-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diglycolic Acid-D4 |
| CAS | 1032504-39-4 |
| Fórmula molecular | C4 H2 D4 O5 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis- (ACI), 2,2'-Oxybis[acetic-2,2-d2 acid] (ACI), Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, Diglycolic Acid-d4, Diglycolic Acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carboxi(dideuterio)metoxi]-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 138.1121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138,0466 g/mol |
| Mostrar más |