Learn More
Éter diglicidílico, TRC
Código de producto. 30382846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382846 5 g
30377498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4438205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2238-07-5
Fórmula molecular C6 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo Oxirane, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis-, Ether, bis(2,3-epoxypropyl) (6CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(methylene)]bis[oxirane], 1,2,6,7-Diepoxy-4-oxaheptane, Bis(2,3-epoxypropyl) ether, Di-2,3-epoxypropyl ether, Diglycidyl ether, NSC 54739
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-ilmetoximetil)oxirano
SMILES C(OCC1CO1)C2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycidyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1(5-3-8-5)7-2-6-4-9-6/h5-6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063