Learn More
Diglicerol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30136684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136684 50 g 50 g
30008176 5 g 5 g
30006499 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44536050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-82-7
Fórmula molecular C6H14O5
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 3,3'-Oxydi-1,2-propanediol, 4-Oxaheptane-1,2,6,7-tetrol, Bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether, NSC 8689
Nombre IUPAC 3,3'-oxybis (propano-1,2-diol)
SMILES OCC(O)COCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycerol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O5/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-10H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.08