Learn More
Digitoxosa 1,3,4-triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digitoxose 1,3,4-Triacetate |
| CAS | 108942-62-7 |
| Fórmula molecular | C12H18O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dideoxy-D-ribo-hexopyranose 1,3,4-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O7/c1-6-12(19-9(4)15)10(17-7(2)13)5-11(16-6)18-8(3)14/h6,10-12H,5H2,1-4H3/t6-,10?,11?,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1OC(CC(OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 274.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1053 |