Learn More
MedChemExpress Digitoxin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 764.94 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 71-63-6 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 92.0% |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (130.73 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Na+/K+ ATPase |
| Cantidad | 5 mg |