Learn More
Digitoxina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digitoxin |
| CAS | 71-63-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Digitoxin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C41 H64 O13 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Digitoxin, 3β-[(O-2,6-dideoxy-β-d-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-d-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-d-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-5β,14β-card-20(22)-enolide, Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-, (3β,5β)-, Digitoxin (8CI), Digitoxoside (7CI), (3β,5β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Cardidigin, Cardigin, Carditoxin, Coramedan, Cristapurat, Crystalline digitalin, Crystodigin, Digicor, Digilong, Digimed, Digimerck, Digipural, Digisidin, Digitaline Nativelle, Digitophyllin, Digitoxigenin tridigitoxoside, Digitrin, Ditaven, Glucodigin, Lanatoxin, Myodigin, NSC 7529, Purodigin, Purpurid, Tradigal, Unidigin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5CC[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C |
| Mostrar más |