Learn More
Digitoxigenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digitoxigenin |
| CAS | 143-62-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H34 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Digitoxigenin, Card-20(22)-enolide, 3,14-dihydroxy-, (3β,5β)-, 5β-Card-20(22)-enolide, 3β,14-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), (+)-Digitoxigenin, δ20:22-3,14,21-Trihydroxynorcholenic acid lactone, NSC 407806 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5 |
| Nombre IUPAC | 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.51 |
| Mostrar más |