Learn More
Digitoxigenina Mono-Beta-D-digitoxosídea, TRC
Código de producto. 30387109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387109 1 mg
30386008 5 mg
30381342 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4508351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18404-43-8
Fórmula molecular C29H44O7
Peso molecular (g/mol) 504.66
Sinónimo 3β-[(2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-5β-card-20(22)-enolide, Evatromonoside, (3β,5β)-3-[(2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, 2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranoside-digitoxigenin-3, 2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranoside Digitoxigenin, Digitoxigenin Digitoxoside Digitoxigenin Monodigitoxoside
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digitoxigenin Mono-Beta-D-digitoxoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44O7/c1-16-26(32)23(30)14-25(35-16)36-19-6-9-27(2)18(13-19)4-5-22-21(27)7-10-28(3)20(8-11-29(22,28)33)17-12-24(31)34-15-17/h12,16,18-23,25-26,30,32-33H,4-11,13-15H2,1-3H3/t16-,18-,19+,20-,21+,22-,23+,25+,26-,27+,28-,29+/m1/s1