Learn More
Digitonina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361531 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
10668234 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407565000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11024-24-1
Fórmula molecular C56H92O29
Peso molecular (g/mol) 1229.32
Número MDL MFCD00077729
Clave InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Sinónimo digitonin
PubChem CID 102004607
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digitonin
Nombre de nota Approx. 50% (TLC)
Punto de fusión 240.0°C
Residuos de ignición 0.3% max
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15,318
Condición de rotación específica −54.00 (20.00°C c=3,in methanol)
Rotación específica − 54.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1229.33
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Digitonin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.