Descripción
- La verdadera acción pulsante proporciona más colisiones y movimiento aleatorio.
- Para aplicaciones que requieren una acción más agresiva que la vorticing estándar.
- El tiempo de "FUNCIONAMIENTO/PARADA" variable proporciona una rápida pulsación o mezcla de intervalos.
- La función de "ON" and "REST" totalmente programable reduce la acumulación de calor dentro del depósito, al tiempo que mantiene los materiales en suspensión.
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
- Control digital y visualización de la velocidad, el tiempo y el tiempo "RUN/STOP", para una reproducibilidad y precisión, con visualización de la velocidad real.
- Uso con todos los accesorios Vortex-Genie.
- También se puede utilizar como mezclador vórtex "continuo" estándar.
- Ideal para aplicaciones como resuspensiones de materiales liofilizados, creación de soluciones, reacciones enzimáticas y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 500 a 2850 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Anchura (métrico) | 122 mm |
| Peso (métrico) | 4 kg |
| Modelo | SI-P256 |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?