Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Código de producto. 15517345 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SIA256
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15517345 Enchufe de la UE SIA256 cada uno
1 options
Código de producto. 15517345 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.58€
    502.85€ / paquete de 1
    Ahorro 286.73€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Incluye las mismas características que el Vortex-Genie™ 2 con control digital y pantalla de velocidad y tiempo. Scientific industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 proporciona acción de mezcla precisa en todo momento.
  • La pantalla digital proporciona precisión, repetibilidad y reproducibilidad
  • Función de temporizador:
    • Con pulsación: De 1 a 99 s
    • Manos libres: De 1 a 99 min o continuo
  • Se puede utilizar en salas frías y estu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 500 a 2850 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador vórtex
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 165 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo SIA256
Incluye Plataforma de 76 mm, vaso de expulsión
Modos de funcionamiento Con pulsación, manos libres