Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de balanceo de tubos digitales
Código de producto. 17358272 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
17358272 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
88882017 (enchufe para EE. UU.), 88882018 (enchufe europeo, para Reino Unido, China)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17358272 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    881.00€ / paquete de 1
    Ahorro 49.00€
    5% Descuento
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
88882017 (enchufe para EE. UU.), 88882018 (enchufe europeo, para Reino Unido, China)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Pantalla digital de ángulo de velocidad e inclinación
  • Intervalo de velocidad: De 2 a 40 rpm
  • Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm
  • Ángulo de balanceo ajustable: De 1 a 48° (± 24°)
  • Precisión de ángulo: ± 1°
  • Capacidad de tubos:
    • Estándar: Tubo de 16 x 10-20 mm/tubo de 7 x 22-30 mm
    • Plataforma doble: Tubo de 30 x 10-20 mm /tubo de 14 x 22-30 mm
  • La plataforma doble opcional ofrece una gran capacidad de tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 2 a 40 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Amperaje 0,1 A
Admite Tubos
Tamaño del tubo 30 mm (Diám)
Tipo de producto Agitador de balanceo de tubos digital
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Material metálica
Dimensiones interiores (F x An x Al) 411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 140 x 12 mm (13 x 5,5 x 0,5 in)
Peso con embalaje (imperial) 9,9 lb
Peso con embalaje (métrico) 4,5 kg
Peso (imperial) 7,5 lb
Peso (métrico) 3,4 kg
Tipo de controlador Control digital
Modelo Agitador de balanceo de tubos digital
Pantalla Digital
Para utilizar con (equipo) 88882158, 88882159, 88882160, tubos de 5 mm a 30 mm de diámetro
Rango de humedad Del 20 al 85 %
Incluye Alfombrilla de caucho con pocillos 88882159
Tipo de motor Motor de CC
N.º de posiciones 14
Estilo de plataforma Bandeja
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.