Learn More
TFA Dostmann Temporizador triple digital TRIPLE TIEMPO
Código de producto. 17911322
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17911322 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17911322 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2020
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El temporizador triple digital TRIPLE TIME no solo es el compañero perfecto para el día a día, sino que también es adecuado para aplicaciones profesionales. Este temporizador de TFA cuenta con precisión el tiempo establecido o detiene el tiempo al segundo. Puede monitorear tres mediciones al mismo tiempo y también ver la hora.
Este temporizador digital con cronómetro no solo es el compañero perfecto para el día a día, sino que también es adecuado para aplicaciones profesionales. Ya sea que esté cocinando huevos para el desayuno, tiñéndose el cabello o monitoreando procesos en el laboratorio, este temporizador de TFA cuenta con precisión el tiempo establecido o detiene el tiempo al segundo. En su pantalla triple podrás monitorizar tres mediciones al mismo tiempo y también visualizar la hora. Con su práctico imán, puedes fijar el temporizador a superficies metálicas de forma rápida y sencilla.
  • 3 temporizadores, posible funcionamiento simultáneo
  • Cronómetro
  • Reloj
  • Visualización de horas/minutos/segundos
  • Con imán de montaje
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 19 h 59 min 59 s
Alarms Sonoro/visible
Pantalla LCD
Batería, tipo 1 pila AAA de 1,5 V
Color Blanco
Peso (métrico) 76 g