Learn More
WTW™ Kit de sonda multiparámetro de canal triple digital para los sensores de IDS WTW™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para las mediciones de profundidad de 100 m y para mediciones de pH, conductividad y OD |
| Incluye | Sensor de presión integrado, protector, peso, tapón de protección, manual de instrucciones, CD-ROM con software, cable de conexión de 1,5 m de AS IDS/1.5, maletín de transporte que incluye SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P |
| Para utilizar con (equipo) | IDS Sensores, SensoLyt 900-P, TetraCon 925-P, FDO 925-P |