Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 0,5 ml y 0,2 ml
Código de producto. 15382205 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places unitSize
15382205 30 cada uno
1 options
Código de producto. 15382205
Marca: Thermo Scientific™ 88870115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque mixto, 0,5 ml y 0,2 ml
Capacidad (métrico) 30 x 0,5 ml 20 x 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite 30 x 0,5 ml y 20 x 0,2 ml
Iluminación LED
No. of Places 30
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in)