Learn More
Beskrivning
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Bloque de 24 x 13 mm de diám. |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) |
| Admite | 24 x 13mm |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?