Learn More
TFA Dostmann Temporizador y cronómetro digital
Código de producto. 17963111
Change view
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla unitSize
17963111 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17963111 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2038.02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este cronómetro y temporizador digital es el compañero perfecto para el día a día. Gracias a la alarma extra fuerte, recibirás un recordatorio fiable. Los botones debajo de la pantalla le permiten configurar la hora correcta de forma rápida y sencilla.
Este temporizador digital con cronómetro es el compañero perfecto para el día a día. Te proporciona el huevo perfecto para el desayuno, cronometra tus sesiones de entrenamiento o te ayuda con la gestión del tiempo en el trabajo. Los botones debajo de la pantalla le permiten configurar la hora correcta de forma rápida y sencilla. Gracias a la alarma extra fuerte, recibirás un recordatorio fiable. El temporizador se puede fijar de diferentes maneras: con un imán, un soporte o una percha.
  • Alarma extra fuerte
  • Configuración de hora rápida y sencilla
  • Con imán, soporte de mesa y lazo para colgar.
  • Pantalla amplia y fácil de leer
  • Ajuste de tiempo máximo: 99 min, 50 s
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Alarms Sonoro
Pantalla LCD
Batería, tipo 1 x 3 V CR2032
Color Negro
Peso (métrico) 66 g