Learn More
TFA Dostmann Temporizador y cronómetro digital
Código de producto. 17951662
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17951662 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17951662 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2021.02
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este cronómetro y temporizador digital es el compañero perfecto para el día a día. Te proporciona el huevo perfecto para el desayuno, cronometra tus sesiones de entrenamiento o te ayuda con la gestión del tiempo en el trabajo. Gracias a la útil función de memoria, no tendrás que volver a introducir una hora utilizada repetidamente cada vez.
Este temporizador digital con cronómetro es el compañero perfecto para el día a día. Te proporciona el huevo perfecto para el desayuno, cronometra tus sesiones de entrenamiento o te ayuda con la gestión del tiempo en el trabajo. Gracias a la útil función de memoria, no tendrás que volver a introducir una hora utilizada repetidamente cada vez. El temporizador se puede fijar de diferentes maneras: con un imán, un soporte, un clip o una percha.
  • Con gran pantalla
  • Función de memoria
  • Montaje con imán, soporte, clip y percha.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Alarms Sonoro
Pantalla LCD
Batería, tipo 1 pila AAA de 1,5 V
Color Negro
Peso (métrico) 68 g