Learn More
TFA Dostmann Temporizador y cronómetro digital de 99 horas
Descripción
Como temporizador digital, el 99HOURS es la solución. Con 99HOURS tendrás tres horarios preestablecidos directamente en tu pantalla. Podrás reactivarlo rápidamente con sólo pulsar una vez. La prealarma también puede ser útil en determinadas situaciones. Puedes configurarlo según tus necesidades. Por ejemplo, si lo configura por un minuto, una alarma suena un minuto antes de que expire el tiempo. Perfecto para aquellos que les gusta estar preparados con tiempo. Este temporizador tiene dos niveles de volumen para elegir o puede apagar el sonido por completo. Luego, solo se enciende la luz de advertencia LED como alarma visual. Si el temporizador no se detiene, muestra el tiempo transcurrido. Con un tiempo de funcionamiento máximo de 99 horas y 59 minutos, este temporizador cubre un lapso de tiempo de más de cuatro días por segundo. Pocos botones, muchas funciones, carcasa de plástico robusta. Equipado con un imán, soporte y lazo para colgar, siempre podrás encontrar un lugar práctico para él. Lo único que necesitarás son dos pilas AAA.
- Temporizador de cuenta ascendente y descendente
- Función de memoria (3 veces)
- 3 niveles de volumen (alto, normal, apagado)
- Luz de alarma LED
- Visualización del tiempo transcurrido
- Prealarma (libremente ajustable)
- Visualización de horas/minutos y minutos/segundos
- Hasta 99 h/59 min o 99 min/59 s
- Con imán para fijación, ranura para colgar o soporte de mesa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador digital |
| Intervalo de tiempo | 99 h 59 min, 59 s |
| Alarms | Sonoro |
| Pantalla | LCD |
| Batería, tipo | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Color | Blanco |
| Peso (métrico) | 70 g |