Learn More
Karl Hecht™ Termómetro digital
Código de producto. 10125921
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
10125921 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 10125921 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 43232010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.16€
    52.48€ / paquete de 1
    Ahorro 24.68€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Termómetro multiusos con sonda de acero inoxidable y cable alargador. Karl Hecht™ El termómetro digital está diseñado con una serie de funciones útiles.
  • Cable de extensión: 100 cm.
  • Sonda metálica: 10 cm.
  • Longitud de la sonda metálica y del mango: 19 cm
  • Rango de medición de temperatura: -°50 C a +260 °C.
  • Resolución de visualización de temperatura: °0,1 C a 0,5 °C.
  • Pantalla LCD.
  • Seleccionable para Celsius o Fahrenheit.
  • Ciclos de medición largos o cortos ajustables.
  • Visualización de máxima-mínima temperatura, programable.
  • Indicación de señal de batería baja.
  • Temporizador de cuenta regresiva 99 hr., 59 min.
  • Completo con batería e instrucciones de uso.
Especificaciones
Incluye Batería AAA de 1,5 V e instrucciones de uso
Longitud del cable (métrico) 100 cm
Longitud de la sonda (métrico) 13 cm
Material Acero inoxidable
Resolución ±0,1 °C entre −19,9 °C y 199,9 C, °de lo contrario, ±1 °C
Pantalla LCD