Learn More
TFA Dostmann Termohigrómetro digital
Código de producto. 16436840
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de humedad:
Del 20 al 95 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de humedad Tamaño de la unidad
16436840 Del 20 al 95 % cada uno
1 options
Código de producto. 16436840 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.5027.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.56€
    8.71€ / paquete de 1
    Ahorro 2.85€
    24% Descuento
En stock
Este moderno termohigrómetro digital ultraplano y brillante es un instrumento ideal para monitorear el clima interior. Podrás controlar fácilmente la temperatura y la humedad. Si aparece un icono sonriente, los valores son ideales. Los valores más altos y más bajos se almacenan y se muestran con solo presionar un botón.
Al menos dos tercios de la vida de una persona transcurren en espacios interiores. Que nos sintamos bien y a gusto en casa depende en gran medida de la calidad del aire interior. Las habitaciones demasiado húmedas favorecen la aparición de moho, pero el aire excesivamente seco puede ser perjudicial para nuestra salud y las mascotas, plantas, suelos de madera y muebles antiguos también sufrirán. Este moderno termohigrómetro ultraplano y brillante es un instrumento ideal para monitorear el clima interior. Puede controlar fácilmente la temperatura y la humedad y regularlas calentando y ventilando cuidadosamente cuando los valores estén fuera de la zona de confort. Esto crea un ambiente de vida agradable y saludable e incluso ahorra en costes de calefacción. Si aparece un icono sonriente, los valores son ideales. Los valores más altos y más bajos se almacenan y se muestran con solo presionar un botón.
  • Para un clima interior saludable
  • Monitoreo de temperatura y humedad interior
  • Valores máximos y mínimos
  • Con Smiley como indicador de nivel de comodidad
  • Diseño ultraplano y de alto brillo
Specifications
Tipo Termohigrómetro digital
Intervalo de humedad Del 20 al 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C