Learn More
TFA Dostmann Termohigrómetro digital con nivel de confort
Código de producto. 17951312
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17951312 De -10 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17951312 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 30.5053.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    5.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1.81€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Este termohigrómetro digital es ideal para monitorear el clima de la habitación. El dispositivo especialmente pequeño y compacto apenas ocupa espacio y se puede fijar a muchas superficies mediante la almohadilla adhesiva. Podrás controlar fácilmente la temperatura y la humedad de la habitación.
Este termohigrómetro de TFA es ideal para controlar el clima de la habitación. El dispositivo especialmente pequeño y compacto apenas ocupa espacio y se puede fijar fácilmente a muchas superficies mediante la almohadilla adhesiva. Alternativamente, puede utilizar el soporte suministrado. Puede controlar fácilmente la temperatura y la humedad de la habitación y regularlas mediante calefacción y ventilación específicas. De esta manera se crea un ambiente de vida cómodo y saludable e incluso se ahorra en costes de calefacción.
  • Para un clima interior saludable
  • Monitoreo de temperatura y humedad interior
  • Smiley para nivel de comodidad
  • Flexible para fijar con lámina adhesiva y soporte.
  • Extra pequeño y compacto
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro digital
Intervalo de humedad Del 10 al 99 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +50 °C