Learn More
TFA Dostmann Cronómetro digital
Código de producto. 17971652
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
17971652 23 h 59 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 17971652 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2030
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este cronómetro digital pequeño y compacto es el compañero ideal para el ocio y el trabajo. Mide el tiempo de manera confiable con una precisión de 1/100 de segundo y puede mostrar tiempos fraccionados. El cronómetro dispone de útiles funciones adicionales, como un timbre cada hora o una alarma con función de repetición.
Este cronómetro pequeño y compacto es el compañero ideal para el ocio y el trabajo. Ya sea en competición, entrenamiento o en el laboratorio, mide el tiempo de forma fiable con una precisión de 1/100 de segundo y puede mostrar tiempos parciales. Además, dispone de útiles funciones adicionales, como un timbre cada hora o una alarma con función de repetición. Se incluye una práctica correa para el cuello.
  • 1/100 segundos
  • Tiempo fraccionado
  • Reloj, fecha con día de la semana, timbre cada hora, alarma con función de repetición.
  • Cordón
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro
Intervalo de tiempo 23 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro/visible
Pantalla LCD
Peso (métrico) 50 g