Learn More
Thermo Scientific™ Balancines digitales
Código de producto. 16594612 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tensión Tamaño de la unidad
16594612 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16594612 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00€
    973.14€ / paquete de 1
    Ahorro 141.86€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
El paquete estándar incluye 1 alfombrilla de goma con hoyuelos88882101, banda de goma 88882103 (6 EA)
Mezcla de muestras precisa y eficiente
Pantalla digital con gran plataforma, control de velocidad preciso y ajuste de ángulo rápido que facilitan la agitación de las muestras
  • Pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo
  • Intervalo de velocidad: 1 – 70 rpm
  • Ángulo de balanceo de ajuste sencillo: De 1° a 15°
  • Control de velocidad preciso:
  • ±1 rpm ≤50 rpm
  • ±2 rpm >50 rpm
  • Carga máxima de hasta 4,5 kg
  • La bandeja admite 6 placas de pocillos.
  • Intervalo del temporizador: Continuo o de 1 s a 9999 min
  • La bandeja opcional con alfombrilla de goma antideslizante permite transportar placas, platos, frascos de cultivo y bolsas.
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 1° a 15°
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm (≤ 50 rpm), ± 2 rpm (> 50 rpm)
Intervalo de velocidad De 1 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 230 V
Amperaje 0,1 A
Tipo de producto Balancín digital
Capacidad portante (imperial) 9,92 lb
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE, RoHS
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Control de temperatura Digital
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Dimensiones interiores (F x An x Al) 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in)
Dimensiones de la plataforma (L x An) 322 x 282 mm (12,7 x 11,1 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 487 x 387 x 354 mm
Altura (imperial) 13,9 in
Altura (métrico) 354 mm
Peso con embalaje (imperial) 29,8 lb
Peso con embalaje (métrico) 13,5 kg
Tipo de controlador LED
Modelo Balancín digital
Pantalla LED
Rango de humedad Del 20 al 85 %
Incluye 1 bandeja de goma con hoyuelos, 6 bandas de goma, 1 manual de usuario, 1 enchufe UE, 1 enchufe RU, 1 enchufe CHN
Estilo de plataforma Bandeja
Intervalo del temporizador De 1 s a 9999 min, continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años