Learn More
Brannan™ Termómetro digital de ajuste rápido máx. mín.
Código de producto. 17371580
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17371580 De -20 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17371580 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 12/430/3
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Termómetro máximo mínimo actualizado y robusto de estudio que combina un estilo analógico con una pantalla LCD digital para mejorar la precisión y la legibilidad
  • Diseño único de Brannan
  • La pantalla triple muestra simultáneamente la temperatura máxima, mínima y actual
  • Instrumento ideal para monitorizar la temperatura de manera efectiva
  • Alta precisión
  • Intervalo de -20 a +50 grados C/F (conmutable)
  • Pantalla LCD clara y fácil de leer
  • Gancho para colgar
  • Escala doble °C y °F
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, RoSH y WEEE
Visualizar cotas 53 x 15 mm
Para utilizar con (aplicación) Para indicar la temperatura máxima, actual y mínima simultáneamente
Altura (imperial) 8,19 in
Altura (métrico) 20,8 cm
Longitud (métrico) 7 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 0,37 lb
Longitud (imperial) 2,75 in
Descripción Blanco
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Calibrated Sí
Duración de la batería 2 años
Batería, tipo 1 x AAA
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 0,1 °C
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 7,8 cm