Learn More
Cole-Parmer™ Manómetro digital
Código de producto. 15247948 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
-15 a 100 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión Tamaño de la unidad
15247948 -15 a 100 psi cada uno
1 options
Código de producto. 15247948 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6895025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Indicadores digitales de alta precisión y bajo coste adecuados para numerosas aplicaciones y sectores. El manómetro digital Cole-Parmer™ cuenta con una gran pantalla LCD para facilitar la lectura.
  • Diseñados para su uso en numerosas aplicaciones y sectores:
    • Medición de la presión del aire en el mar y durante el buceo
    • Filtración
    • Medición del compresor y del regulador neumático
    • Medición de vacío y presión en laboratorio
    • Aviación y defensa
    • Uso general del OEM cuando se utilizan aire o gases compatibles, y se puede utilizar latón.
  • Muy preciso
  • Rentable:
  • Cuatro dígitos 0,5 in Pantalla LCD
    • psi
    • bar
    • mPA
    • kg/ cm2
  • Los indicadores tienen un dial de 44,5 mm y se ofrecen en tres estilos:
    • De 0 a 10 bar (de 0 a 145 psi) en 0,32 cm (0,125 in) o 0,64 cm (0,25 in) Conexión NPT(M)
    • Vacío a 6,89 bar (100 psi) en 0,32 cm (0,125 in) Conexión NPT(M).
Especificaciones
Duración de la batería 1 año
Batería, tipo Una de litio de 3 V (incluida)
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Tipo de conexión NPT: 1/8
Descripción Vacío a 6,89 bar (100 psi)
Tamaño del selector (imperial) 1,75 in
Tamaño del selector (métrico) 45 mm
Para utilizar con (aplicación) Aire y gases compatibles
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 55 °C
Piezas mojadas Latón
Exactitud 1 % a escala completa
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión -15 a 100 psi
Tipo de producto Manómetro digital