Learn More
Velp Scientifica™ Agitador de varilla digital DLH
Código de producto. 11782114 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Velocidad unitSize
11782114 De 50 a 2000 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11782114 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F201A0157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.98€
    1061.00€ / paquete de 1
    Ahorro 139.98€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla digital con par de 80 Ncm, pantalla digital y temporizador capaz de agitar hasta 40 l. Ofrece la posibilidad de funcionamiento sin supervisión.
Proporciona una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad. El agitador de hélice DLH Velp Scientifica™ es para líquidos de viscosidad media a alta y ofrece la posibilidad de un funcionamiento sin supervisión.
  • DLH guía al usuario a través de una pantalla brillante y fácil de leer. Todos los parámetros principales, incluyendo la velocidad fijada, la velocidad real, el par y el temporizador son visibles de un vistazo.
  • El instrumento también está equipado con un temporizador digital que puede ajustarse hasta en 999:59 minutos con apagado automático.
  • DLH es un agitador de varilla intuitivo que garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Fácil de instalar, resistente y con un tamaño pequeño, DLH es su mejor elección para muestras de viscosidad media-alta.
  • VELP DLH garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad.
  • DLH puede alcanzar velocidades de 2000 rpm y agitar hasta 40 litros. El dispositivo puede gestionar viscosidad media-alta, con un máximo de 50 000 MPa*s.
  • Además, DLH ofrece un sistema de información, que garantiza una velocidad constante incluso con viscosidad variable.
  • El sistema easy chuck es fácil de cerrar y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta.
  • DLH está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • La estructura de tecnopolímero especial y la protección IP 40 garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre uno de los más ligeros del mercado.
  • El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Pantalla LCD
Tensión 110/230 V
Vataje 190 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 196 x 80 x 230 mm
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP 40
Tamaño del mandril De 1 a 10 mm
Descripción Solo agitador - base, varilla, abrazadera y palas se venden por separado
Material Aleación de aluminio pintado con epoxi de tecnopolímero
Modelo DLH
Clase de protección IP40
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
par de torsión 80 Ncm
Viscosidad 50.000 mPas
Peso (métrico) 3 kg