Learn More
Velp Scientifica™ Agitadores digitales de varilla DLS
Código de producto. 13598550 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
13598550 De 50 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13598550
Marca: Velp Scientifica™ F201A0155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla digital con par de 40 Ncm, pantalla digital y temporizador capaz de agitar hasta 25 l. Proporciona una velocidad constante incluso cuando la viscosidad cambia. Los agitadores de varilla DLS ofrecen la posibilidad de un funcionamiento sin supervisión.
  • DLS guía al usuario a través de una pantalla brillante y fácil de leer. Todos los parámetros principales, incluyendo la velocidad fijada, la velocidad real, el par y el temporizador son visibles de un vistazo.
  • El instrumento también está equipado con un temporizador digital que puede ajustarse hasta en 999:59 minutos con apagado automático.
  • DLS es un agitador de varilla intuitivo que garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Fácil de instalar, resistente y con un tamaño pequeño, DLS es su mejor elección para muestras de viscosidad media-alta.
  • VELP DLS garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad.
  • DLS puede alcanzar velocidades de 2000 rpm y agitar hasta 25 litros. El dispositivo puede gestionar viscosidad media-alta, con un máximo de 25.000 MPa*s.
  • Además, DLS ofrece un sistema de información, que garantiza una velocidad constante incluso con viscosidad variable.
  • El sistema easy chuck es fácil de cerrar y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta.
  • DLS está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • La estructura de tecnopolímero especial y la protección IP 40 garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre uno de los más ligeros del mercado.
  • El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla LCD
Tensión 80/230 V
Vataje 120 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 196 x 80 x 215 mm
Altura (métrico) 215 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 80/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP 40
Tamaño del mandril De 1 a 10 mm
Material Aleación de aluminio pintado con epoxi de tecnopolímero
Modelo DLS
Clase de protección IP40
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
par de torsión 40 Ncm
Viscosidad 25.000 mPas
Peso (métrico) 2,5 kg