Learn More
Heathrow Scientific™ Agitador orbital básico
Código de producto. 15689415 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
15689415 19 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15689415 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1446.12€
    879.55€ / paquete de 1
    Ahorro 566.57€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Repleto de características de diseño de gama alta, por lo que es un versátil agitador para una amplia gama de protocolos. El agitador orbital digital tiene un rango de velocidad de 20 a 300 rpm en incrementos de 1 rpm.
  • Garantía de 5 años
  • La respuesta del motor electrónico constante permite a la unidad ajustar al instante los cambios de carga de peso y las cargas desequilibradas para obtener resultados realmente reproducibles
  • Apto para su uso en estufas microbiológicas (excl. CO2) y salas frías dentro de la escala de temperatura establecida
  • El arranque suave y la función de apagado a altas velocidades reducen los casos de derrames de recipientes llenos
  • Una elevada carga de peso de 4,5 kg, con cortocircuito de protección contra sobrecarga
  • La plataforma universal Hi-Lo y las cuerdas elásticas le permiten crear su propia matriz de sujeción para recipientes de todas las formas y tamaños
  • La pantalla retroiluminada es fácil de leer.
  • El tiempo y la velocidad se pueden configurar por separado
  • Velocidad de arranque muy baja para agitación de muestras delicadas, con para la detección sensible, con un extremo superior elevado y buena estabilidad para aplicaciones más intensas
  • Con alimentación de 12 VCC, incluye un adaptador de alimentación internacional con doble aislamiento, de 110 V a 240 V, suministrado con 4 enchufes diferentes para el adaptador de corriente
  • Motor y unidad de larga vida útil sin mantenimiento
Especificaciones
Órbita 19 mm
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Tensión 110/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Tipo de producto Agitador orbital básico
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, ETL Interek, RoHS3, WEE
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 310 x 314 x 197 mm
Longitud de la plataforma (imperial) 11 in
Longitud de la plataforma (métrico) 279 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 11 in
Anchura de la plataforma (métrico) 279 mm
Modelo Agitador orbital básico
Incluye Alfombrilla de plataforma de caucho antideslizante, conjunto de 8 cuerdas elásticas, adaptador de alimentación universal con 4 tipos de enchufes intercambiables
Intervalo del temporizador 0-49 h (incrementos de 1 segundo/continuo)