Learn More
Ohaus™ Mezclador Vortex multitubo digital VXMTDG
Código de producto. 15797217 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15797217 3,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15797217 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392173
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mezclador vórtex de varios tubos digital OHAUS™ VXMTDG se ha construido resistente para proporcionar una acción de vórtice estable y fiable.
  • Ideal para aplicaciones que requieren precisión y repetibilidad
  • Procesan hasta 50 muestras a la vez
  • Pantallas LED para velocidad y tiempo
  • Modo de impulsos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3,6 mm
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 500 a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Amperaje 1 A
Dimensiones (L x An) 24,10 x 38,40 cm
Altura (imperial) 16,00 pulg.
Altura (métrico) 40,6 cm
Longitud (imperial) 9,50 pulg
Longitud (métrico) 24,10 cm
Anchura (métrico) 38,40 cm
Descripción Mezclador vórtex, multitubo, VXMTDG, UE
Modelo VXMTDG