Learn More
SI Analytics™ Medidor portátil digital multiparamétrico
Código de producto. 15728287
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Gráfico, BW
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15728287 Gráfico, BW cada uno
1 options
Código de producto. 15728287 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 2FD354
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
El medidor portátil digital multiparamétrico SI Analytics™ tiene un solo teclado de silicona fundida que se puede limpiar fácilmente con un cepillo suave bajo un chorro de agua.
  • Parámetros: pH, mV, O2 (saturación, concentración, presión parcial), conductividad (resistencia espec., salinidad, SDT), temperatura, turbidez
  • 1 canal de medición universal
  • Protección de clase IP 67
  • Dos interfaces USB impermeables aptas para el campo para conectar dispositivos de memoria o impresoras seleccionadas y para la transferencia de datos al PC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detalles de gestión de datos Registrador de datos manual controlado por tiempo
Descripción Interfaz miniUSB-B
Tipo de pantalla Gráfico, BW
Memoria Manual: 500 conjuntos de datos; automático: Conjuntos de datos de 4500
Modelo Juego SET4 IDS Multi 3510
Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas, USB