Learn More
Thermo Scientific™ Mini rotadores digitales
Código de producto. 16524622 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Altura (imperial):
5,1 in
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Altura (imperial) Tensión Tamaño de la unidad
16524622 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN 5,1 in 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16524622 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1206.63€ / paquete de 1
    Ahorro 203.37€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
El paquete estándar incluye una plataforma de aluminio universal 88882105
Disfrute de una mezcla de muestras precisa y eficiente
Ofrece una mezcla perfecta, precisa y orbital de varios recipientes de laboratorio
  • Intervalo de velocidad: 50 – 500 rpm
  • Control de velocidad preciso:
  • ±1 rpm (≤100 rpm)
  • ±1 % (101 - 450 rpm)
  • Diámetro de órbita: 10mm
  • Carga máx. de hasta 4,5 kg
  • Dos modos de temporizador: Continuo y temporizador
  • Opciones de varias plataformas para cargar recipientes de todos los tamaños en el laboratorio.
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 10 mm (0,4 in)
Ángulo de rotación 0°
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm (≤ 100 rpm), ± 1 % (de 101 a 500 rpm)
Intervalo de velocidad De 50 a 500 r. p. m.
Tensión 230 V
Amperaje 40 VA
Tipo de producto Mini rotador digital
Capacidad portante (imperial) 9,92 lb
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE, RoHS
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al) 383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in)
Dimensiones de la plataforma (L x An) 310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in)
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 130 mm
Peso con embalaje (imperial) 36,2 lb
Peso con embalaje (métrico) 16,4 kg
Tipo de controlador LED
Modelo Mini rotador digital
Pantalla LED
Rango de humedad Del 20 al 85 %
Intervalo del temporizador De 1 min a 99:59 h, continuo