Learn More
Fisherbrand™ Calentamiento y refrigeración de mini incubadoras digitales
Código de producto. 31703082 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31703082 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 31703082
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Mini incubadora digital compacta con calefacción y refrigeración precisas desde -15 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta +60 °C
  • Fisherbrand Las incubadoras digitales cuentan con control digital de temperatura configurado una sola vez para un funcionamiento sencillo y preciso, sin necesidad de termómetros externos ni ajustes manuales.
  • Tras ajustar la temperatura, la incubadora calienta o enfría inmediatamente los modelos solo con la temperatura en tiempo real de la cámara mostrada en el gran panel LED.
  • Con una superficie de 33,5 x 37 cm, las Fisherbrand mini incubadoras cuentan con grandes cámaras internas capaces de almacenar frascos y botellas de hasta 2 L. Incluye dos baldas ajustables y un enchufe interno para alimentar equipos.
  • Monitor digital de temperatura
  • Tamaño personal, 33,5 x 37 cm huella 20 L
  • Acepta botellas y petacas de hasta 2 L
  • Disponible con refrigeración
Especificaciones
Exactitud 0,5°
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 20 L
Material de la cámara Plástico ABS
Convection Type Mecánicas
Material Plástico ABS
No. of Places 1
N.º de estantes 2
Tipo de tapón UE
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) -15 °C de ambiente a +60 °C
Tipo Incubadora de laboratorio
Exactitud de temperatura 0,5 °C
Resolución de temperatura 1 °C
Uniformidad de temperatura ±1,5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33.5 x 37 x 47.5 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 26 x 23.5 x 32.5 cm
Peso (métrico) 6.5 kg
Tensión 230 V