Learn More
Brannan™ Termómetro digital de mínimo/máximo
Product Code. 13039332
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
0 °C a +50 °C (interior), -50 °C a +70 °C (exterior)
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13039332 0 °C a +50 °C (interior), -50 °C a +70 °C (exterior) cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13039332 Supplier Brannan™ Supplier No. 12/412/3
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Muestra las lecturas de temperatura mínima y máxima en interiores y exteriores. El termómetro digital de mínimo/máximo Brannan ™ incluye una función doble de registro máximo y mínimo y presenta la temperatura en °C o °F. Se incluyen dos pilas AAA con soporte y un cable de sonda de 2,5 m.
Termómetro digital de mínimo/máximo. con dos pantallas para lecturas de temperatura en interiores y exteriores. Cada pantalla tiene una función de registro de temperaturas máximas y mínimas y puede mostrarse en °C o °F.
  • Incluye soporte y cable de 2,5 m para la sonda.
  • Pantalla doble con función de memoria máxima/mínima.
  • Incluye 2 pilas AAA
Specifications
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a +50 °C (interior), -50 °C a +70 °C (exterior)
Exactitud
  • +/-2 °C entre -20 y 0 °C
  • +/-1 °C entre 0 y +50 °C
  • +/-2 °C entre +50 y +70 °C
  • De lo contrario, +/-3 °C
Subdivisión 0,1 °C