Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa digital
Código de producto. 13507360
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
20 a 50 l/min.
De 0 a 10 ml/min
Modelo:
Caudalímetro de masa de acero inoxidable
Caudalímetro de masa de aire total
Caudalímetro de masa digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Modelo unitSize
13507360 20 a 50 l/min. Caudalímetro de masa digital cada uno
11727629 De 0 a 10 ml/min Caudalímetro de masa digital cada uno
15359904 De 0 a 10 ml/min Caudalímetro de masa de acero inoxidable cada uno
11707629 De 0 a 10 ml/min Caudalímetro de masa de aire total cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13507360 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor DFM37SVAL2AB5/3OB33SS
Utilice un teclado local de cuatro botones y una pantalla LCD para acceder a todas las funciones del caudalímetro. El caudalímetro de masa digital Aalborg™ admite ajustes automáticos de desviación cero del sensor.
  • Capacidad de multipunto de hasta 255 unidades (para opción RS-485)
  • Almacena datos de calibración de hasta diez gases diferentes
  • Admite diez unidades de ingeniería diferentes, incluidas las definidas por el usuario
  • El totalizador de 12 dígitos programable indica el volumen total de gas
  • Límites de alarma de flujo para flujo de gas alto y bajo con salida de relé
  • Límites de alarma de presión para presión de gas alta y baja con salida de relé
  • Límites de alarma de temperatura para temperatura de gas alta y baja con salida de relé
  • Pantalla LCD grande de 128 x 64 con teclado de cuatro botones y con retroiluminación
  • Digital (RS-232 o RS-485), las salidas analógicas funcionan simultáneamente
  • Factores de conversión internos para hasta 32 gases
  • Corrección a cero automática
  • Pruebas de autodiagnóstico
Certifications
NIST
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ± 1%
Caudal de aire 20 a 50 l/min.
Tasa de presión 5 a 100 psig
Conexiones Conexiones de compresión estándar de 0,63 cm
Modelo Caudalímetro de masa digital
Repetibilidad ±0,15 % (escala completa)
máx. (imperial) De 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C