Learn More
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide las presiones positivas, negativas y diferenciales. |
| Tamaño del conector (métrico) | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Exactitud | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Intervalo de presión | 30 psi |
| Tipo de producto | Manómetro digital |