Description
- Agitador magnético sin calefacción.
- La placa cerámica ofrece una excelente resistencia química.
- Potente motor para agitar cantidades de hasta 15 l (H2O).
- El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
- Intervalo de velocidad: De 100 a 1500 r. p. m.
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 100 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Capacidad | 15 L |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 15/1,5 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 300 x 105 mm |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Longitud (métrico) | 415 mm |
| Longitud de la placa superior (métrico) | 260 mm |
| Show More |