Learn More
Fisherbrand™ 120 - Termostato agitador digital de uso general con bomba integrada y baño de acero inoxidable
Código de producto. 17275566 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 × 330 × 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Intervalo de temperatura:
5° C a 120° C
De 15 °C a 120 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17275566 5 L 330 x 180 x 395 mm De 15 °C a 120 °C cada uno
17235566 12 L 360 x 330 x 395 mm 5° C a 120° C cada uno
17245566 18 L 540 × 330 × 395 mm 5° C a 120° C cada uno
17255566 26 L 540 x 330 x 405 mm 5° C a 120° C cada uno
17265566 38 L 730 x 333 x 450 mm 5° C a 120° C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17275566
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Termostato y depósito versátiles de gama media con especificaciones completas que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones para el control de temperatura de precisión.
Incorpora la optimización de control inteligente TM (ICO) para el control de temperatura PID inteligente adaptativo.
  • Estabilidad:± 0,05° C
  • Pantalla LED clara y brillante de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
  • Modelo disponible con o sin pinza en T
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • Bomba integrada para la circulación externa
  • Los accesorios, incluidas las tapas, las rejillas y los refrigeradores de inmersión, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -10° C (con enfriador de inmersión)
Caudal 16 l/min.
Intervalo de temperatura De 15 °C a 120 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Circulación externa Sí
Incluye Depósito de acero inoxidable de 5 L
Material Acero inoxidable
Presión máxima 210 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 180 x 395 mm
Tensión 220/240 V